Merck
900524
Sigma-Aldrich
7-Methylguanine-(methyl-d3)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D3H4N5O
Masa cząsteczkowa:
168.17
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥98% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
O=C1C2=C(N=CN2C([2H])([2H])[2H])NC(N)=N1
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)