Merck
676950
Sigma-Aldrich
6-O-Methyl-d3-guanine
99 atom % D, 97% (CP)
Synonim(y):
2-Amino-6-methoxy-d3-purine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D3H4N5O
Masa cząsteczkowa:
168.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
mp
>300 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])Oc1nc(N)nc2[nH]cnc12
InChI
1S/C6H7N5O/c1-12-5-3-4(9-2-8-3)10-6(7)11-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)/i1D3
Klucz InChI
BXJHWYVXLGLDMZ-FIBGUPNXSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)