Kluczowe dokumenty
589667
DL-Aspartic acid-2,3,3-d3
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
HO2CCD2CD(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(C(O)=O)C([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D
Klucz InChI
CKLJMWTZIZZHCS-FUDHJZNOSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?