Merck
448214
Sigma-Aldrich
Octanoic-d15 acid
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Synonim(y):
Caprylic-d15 acid
About This Item
Wzór liniowy:
CD3(CD2)6CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4245 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
gęstość
1.005 g/mL at 25 °C
Format
neat
przesunięcie masy
M+15
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2
Klucz InChI
WWZKQHOCKIZLMA-PMELWRBQSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Komentarz do analizy
This product may be used as an analytical standard.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Liq. Cryst., 8, 31-31 (1990)