Merck
488666
Sigma-Aldrich
Decanoic-d19 acid
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
Capric acid-d19,OH
About This Item
Wzór liniowy:
CD3(CD2)8CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
bp
268-270 °C (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
gęstość
0.991 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+19
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2
Klucz InChI
GHVNFZFCNZKVNT-KIJKOTCYSA-N
Opakowanie
Packaged in ampules
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pamela Brunswick et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 52(3), 274-280 (2016-12-03)
The advantage of using naphthenic acid (NA) mixtures for the determination of total NA lies in their chemical characteristics and identification of retention times distinct from isobaric interferences. However, the differing homolog profiles and unknown chemical structures of NA mixtures