Merck
489719
Sigma-Aldrich
Hexanoic acid-2,2-d2
98 atom % D
Synonim(y):
Caproic acid-2,2-d2
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CD2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.416 (lit.)
tw
202-203 °C (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
gęstość
0.943 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(CCCC)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i5D2
Klucz InChI
FUZZWVXGSFPDMH-BFWBPSQCSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)