Kluczowe dokumenty
790145P
Avanti
23:2 Diyne PE [DC(8,9)PE]
1,2-bis(10,12-tricosadiynoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
Synonim(y):
DC(8,9)PE; DC8,9PE; DTPE
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C51H86NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
872.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 200 mg (790145P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (790145P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 790145P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
23:2 Diyne PE [DC(8,9)PE] lub 1,2-bis(10,12-tricosadiynoyl)-sn-glycero-3-fosfoetanoloamina została wykorzystana do utworzenia funkcjonalnych hybrydowych liposomów. Została ona również wykorzystana do modyfikacji jednościennych nanorurek węglowych (SWNT).
Działania biochem./fizjol.
23:2 Diyne PE [DC(8,9)PE] lub 1,2-bis(10,12-tricosadiynoyl)-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina jest fotopolimeryzowalnym lipidem. Tworzy sieciowanie międzycząsteczkowe poprzez grupy diacetylenowe. Dlatego jest preferowany do tworzenia hybrydowych liposomów.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 20 ml (790145P-200mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (790145P-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Susan M Daly et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 22(3), 1215-1222 (2006-01-25)
We formed monolayers and black lipid membranes (BLMs) of photopolymerizable lipids mixed with the channel-forming protein gramicidin A to evaluate their miscibility and the potential for improved stability of the BLM scaffold through polymerization. Analyses of surface pressure vs area
Grzegorz Godlewski et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 328(1), 351-361 (2008-10-17)
The novel endocannabinoid-like lipid N-arachidonoyl L-serine (ARA-S) causes vasodilation through both endothelium-dependent and -independent mechanisms. We have analyzed the vasorelaxant effect of ARA-S in isolated vascular preparations and its effects on Ca(2+)-activated K(+) currents in human embryonic kidney cells stably
S Punnamaraju et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(20), 7657-7664 (2012-05-03)
A combination of nonpolymerizable phospholipids (DPPC or DPhPC) and a smaller amount of cross-linking photopolymerizable phospholipids (23:2 DiynePC) is incorporated in an unsupported artificial lipid bilayer formed using the droplet interface bilayer (DIB) approach. The DIB is formed by contacting