Kluczowe dokumenty
790147P
Avanti
16:0-23:2 Diyne PE
1-palmitoyl-2-(10,12-tricosadiynoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
Synonim(y):
PTPE
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H80NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
782.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 2 × 100 mg (790147P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (790147P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 790147P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
16:0-23:2 Diyne PE lub 1-palmitoilo-2-(10,12-tricosadiynoilo)-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina to polimeryzujący w ultrafiolecie (UV) fosfolipid.
Zastosowanie
16:0-23:2 Diyne PE lub 1-palmitoilo-2-(10,12-tricosadiynoilo)-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina została użyta do przygotowania:
  • 2-wymiarowych nanomembran fosfolipidowych i kopolimerowych
  • planarnych polimeryzowalnych membran fosfolipidowych do rekonstytucji białkowych kanałów jonowych tworzonych przez toksyny bakteryjne
  • mieszanych monowarstw na granicy faz powietrze-woda na rynnie Langmuira-Blodgetta (LB)
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (790147P-200mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (790147P-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Susan M Daly et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 22(3), 1215-1222 (2006-01-25)
We formed monolayers and black lipid membranes (BLMs) of photopolymerizable lipids mixed with the channel-forming protein gramicidin A to evaluate their miscibility and the potential for improved stability of the BLM scaffold through polymerization. Analyses of surface pressure vs area
S Punnamaraju et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(20), 7657-7664 (2012-05-03)
A combination of nonpolymerizable phospholipids (DPPC or DPhPC) and a smaller amount of cross-linking photopolymerizable phospholipids (23:2 DiynePC) is incorporated in an unsupported artificial lipid bilayer formed using the droplet interface bilayer (DIB) approach. The DIB is formed by contacting