Key Documents
764604
Polyethylenimine, linear
average Mn 2100, PDI <1.3
Synonim(y):
PEI
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn 2100
mp
59-64 °C
temp. przejścia
Tm 59-64 °C
PDI
<1.3
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2
Klucz InChI
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Water-soluble linear poly (ethylenimine) as a superior bifunctional binder for lithium–sulfur batteries: Demonstrates the utility of water-soluble linear polyethylenimine as an effective bifunctional binder that enhances the cycle stability and efficiency of lithium-sulfur batteries, pivotal for advancing battery technology (Liao et al., 2018).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Delivery of Nucleic Acids Using Polymers
Gene therapy has become one of the most discussed techniques in biomedical research in recent years.
Professor Yoshiki Katayama (Kyushu University, Japan) discusses recent advances in drug delivery systems and strategies that exploit the EPR effect, with a special focus on stimuli-responsive systems based on novel materials.
Terapia genowa stała się jedną z najczęściej dyskutowanych technik w badaniach biomedycznych w ostatnich latach.