Merck
306185
Sigma-Aldrich
Polyethylenimine
80% ethoxylated solution, 37 wt. % in H₂O
Synonim(y):
PEI
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
Polyethylenimine, 80% ethoxylated solution, 37 wt. % in H2O
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
Mw 110,000
stężenie
37 wt. % in H2O
pH
12
temp. przejścia
pour point 0 °C
gęstość
1.08 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
N1CC1
Klucz InChI
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Additive to coatings and printing inks, brightener in electroplating, cationic modifier in clays and starches and adhesion/substantivity promoter.
Cechy i korzyści
Base polymer
Non-yellowing, film forming polyamine. Highly branched, symmetrical polymer. About 80% of the primary and secondary amines are ethoxylated.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Gene therapy has become one of the most discussed techniques in biomedical research in recent years.
Terapia genowa stała się jedną z najczęściej dyskutowanych technik w badaniach biomedycznych w ostatnich latach.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.