Key Documents
P3143
Poly(ethyleneimine) solution
analytical standard, 50 % (w/v) in H2O
Synonim(y):
Ethyleneimine polymer solution, PEI
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
Mn ~60,000
Mw 750,000
stężenie
50 % (w/v) in H2O
metody
gel permeation chromatography (GPC): suitable
format
single component solution
InChI
1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2
Klucz InChI
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?