Kluczowe dokumenty
G5882
Glutaraldehyde solution
Grade I, 25% in H2O, specially purified for use as an electron microscopy fixative
Synonim(y):
Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
typ
Grade I
Formularz
liquid
stężenie
25% in H2O
metody
electron microscopy: suitable (fixative)
electron microscopy: suitable
kolor
colorless
przydatny zakres pH
2.9
mp
-10 °C ((14 °F ))
rozpuszczalność
water: soluble at 20 °C
Zastosowanie
cell analysis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
Klucz InChI
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Glutaraldehyde efficiently crosslinks amine and hydrazine derivatives to proteins and other amine-containing polymers. Notably, it has been used in certain reactions to directly couple biotin hydrazides to nucleic acids, suggesting potential applications in conjugating fluorescent hydrazides and hydroxylamines to DNA. In histology studies, Glutaraldehyde is employed to preserve tissue sections, preparing them for closer examination.
Zastosowanie
- to fix the blood samples for scanning electron microscopy (SEM)
- to fix scaffold pieces for SEM analysis
- in drug treatments to treat K562 (leukemia) cells to permanently cross-link cell components
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
- Versatile and adaptable for wide variety of research applications
- Ready-made solution reduces the need for preparation time
Inne uwagi
produkt podobny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This article discusses attachment-dependent cell growth and cell proliferation investigations using the MultiScreen Assay System from Millipore.
Powiązane treści
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
Trójwymiarowe (3D) drukowanie tkanek biologicznych szybko staje się integralną częścią inżynierii tkankowej.