Key Documents
G7651
Glutaraldehyde solution
Grade I, 50% in H2O, specially purified for use as an electron microscopy fixative or other sophisticated use
Synonim(y):
Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
typ
Grade I
Postać
liquid
stężenie
50% in H2O
metody
electron microscopy: suitable (fixative)
kolor
colorless
mp
-21 °C ((-6 °F))
rozpuszczalność
water: soluble
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
Klucz InChI
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- along with 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid (HEPES) buffer to fix the concentrated extracellular vesicles (EVs) on concanavalin A for scanning electron microscope (SEM)
- as a component in a solution to fix the cells to observe its morphology
- to fix the Escherichia coli cells in aqueous solution to preserve the surface morphology of bacterial cells
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
- Highly efficient and safe to use with lensed instruments, rubber, or plastics
- Non-corrosive to metals
- Minimum shelf life of 14 days
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
Trójwymiarowe (3D) drukowanie tkanek biologicznych szybko staje się integralną częścią inżynierii tkankowej.