Merck
764965
Sigma-Aldrich
Polyethylenimine hydrochloride
linear, average Mn 15,000, PDI <1.4
Synonim(y):
Linear PEI HCl salt, Poly(ethylene imine hydrochloride), Poly(ethylene imine) HCl salt
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(NHC2H4)nOH·xHCl
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Postać
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 15,000
mp
276-281 °C (decomposition)
PDI
<1.4
temp. przechowywania
2-8°C
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Delivery of Nucleic Acids Using Polymers
Gene therapy has become one of the most discussed techniques in biomedical research in recent years.
Terapia genowa stała się jedną z najczęściej dyskutowanych technik w badaniach biomedycznych w ostatnich latach.
Mikrocząstki w dostarczaniu leków: Badanie kontrolowania wielkości i dystrybucji mikrocząstek chitozanu, badanie enkapsulacji BSA i sieciującego TPP.
Zobacz wszystko