Merck
05346
Supelco
Decanoic acid-1,2,3,4-13C4
analytical standard
Synonim(y):
Capric acid-1,2,3,4-13C4
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C4C6H20O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.24
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zakres etykietowania
≥99%
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
CCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i7+1,8+1,9+1,10+1
Klucz InChI
GHVNFZFCNZKVNT-HZKSPUCSSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)