Kluczowe dokumenty
W236411
Decanoic acid
natural, ≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
1-Nonanecarboxylic acid, Acid C10, C10:0, Capric acid, NSC 5025
About This Item
meets purity specifications of JECFA
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Cocos nucifera
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.210
ciśnienie pary
15 mmHg ( 160 °C)
Próba
≥98%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
268-270 °C (lit.)
mp
27-32 °C (lit.)
gęstość
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
tree nuts
alergen zapachowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
fatty; citrus; rancid; sour
ciąg SMILES
CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Case for supporting astrocyte energetics in glucose transporter 1 deficiency syndrome.: This review highlights the role of decanoic acid in supporting astrocyte energetics, providing a potential therapeutic approach for glucose transporter 1 deficiency syndrome and emphasizing its significance in neuroenergetics and metabolic therapies (Xu and Borges, 2024).
- Chemical Characterization of Terpene-Based Hydrophobic Eutectic Solvents and Their Application for Pb(II) Complexation during Solvent Extraction Procedure.: This article details the development of terpene-based hydrophobic eutectic solvents incorporating decanoic acid for effective Pb(II) complexation, showcasing its potential in environmental chemistry and industrial processes (Suljkanović et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
296.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
147 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W236411-100G | |
W236411-10KG-K | 4061835565504 |
W236411-5KG-K | 4061834403951 |
W236411-SAMPLE-K | 4061837509469 |
W236411-100G-K | |
W236411-10KG | |
W236411-1KG | |
W236411-1KG-K | 4061835565511 |
W236411-5KG | |
W236411-SAMPLE |