Merck
W255900
Sigma-Aldrich
Hexanoic acid
greener alternative
natural, ≥99%, FCC, FG
Synonim(y):
Acid C6, Caproic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Numer FEMA:
2559
Beilstein:
773837
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
gęstość pary
4 (vs air)
ciśnienie pary
0.18 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4161 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
gęstość
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
cheese; fatty; sour
ciąg SMILES
CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
Klucz InChI
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Oznaczanie pozostałości pestycydów w soi przy użyciu QuEChERS, a następnie wstępne zatężanie DLLME na bazie rozpuszczalnika głęboko eutektycznego przed analizą metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas: W niniejszym badaniu przedstawiono metodę wykrywania pozostałości pestycydów w soi, obejmującą wykorzystanie kwasu heksanowego w procesie ekstrakcji, co zwiększa czułość i dokładność analizy pozostałości (Petrarca et al., 2024).
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W255900-25KG-K4061834396727
W255900-10KG-K4061834396710
W255900-1KG-K4061834365587
W255900-SAMPLE-K4061834355403