Merck
O3907
Sigma-Aldrich
Octanoic acid
≥98%
Synonim(y):
Acid C8, Caprylic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
Beilstein:
1747180
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
5 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 78 °C)
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
15-17 °C (lit.)
gęstość
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas oktanowy może być stosowany jako reagent:
  • W katalizowanej przez SnO/TiO2 estryfikacji z poliolami w celu syntezy estrów smarujących.
  • Do syntezy amidów przy użyciu amin pierwszo- i drugorzędowych w obecności biokatalizatora.
Może być również stosowany jako katalizator utleniania siarczków do odpowiadających im sulfotlenków i sulfonów z H2O2 jako utleniaczem.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Romain Harmancey et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 27(10), 3966-3978 (2013-07-05)
Diabetic patients with acute myocardial infarction are more likely to die than nondiabetic patients. In the present study we examined the effect of insulin resistance on myocardial ischemia tolerance. Hearts of rats, rendered insulin resistant by high-sucrose feeding, were subjected
Hong-Fei Tong et al.
Journal of chromatography. A, 1285, 88-96 (2013-03-12)
Hydrophobic charge-induction chromatography (HCIC) is a novel downstream bioprocessing technology for antibody purification and it has several advantages over traditional purification processes. However, its separation selectivity still needs to be improved. In this work, sodium caprylate (NaCA) was used as
K M Morrill et al.
Journal of dairy science, 95(7), 3987-3996 (2012-06-23)
Our objectives were to evaluate the use of refractometry as a means of estimating immunoglobulin G (IgG) concentration of bovine maternal colostrum (MC) and determine if fractionation of MC using caprylic acid (CA) improved estimates of IgG. Samples (n=85) of
Marta Librán-Pérez et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part A, Molecular & integrative physiology, 164(1), 241-248 (2012-09-27)
To assess the hypothesis that an acute dietary fatty acid (FA) supply may improve glucose tolerance in rainbow trout, we orally administered fish with fish oil (FO; 10mL.kg(-1), one time), which were then subjected to a glucose tolerance test and
Sara Janssen et al.
PloS one, 7(6), e40168-e40168 (2012-07-07)
Ghrelin is an important regulator of energy--and glucose homeostasis. The octanoylation at Ser(3) is essential for ghrelin's biological effects but the mechanisms involved in the octanoylation are unknown. We investigated whether the gustatory G-protein, α-gustducin, and the free fatty acid