Kluczowe dokumenty
8.02169
Sigma-Aldrich
Decanoic acid
for synthesis
Synonim(y):
Decanoic acid, Capric acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)8COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
206-376-4
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.13 hPa ( 79 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
siła działania
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
mp
29-32 °C
temp. przejścia
flash point 147 °C
gęstość
0.89 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
690 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[O-]C(=O)CCCCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 29 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
296.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
147 °C - closed cup