Kluczowe dokumenty
725625
Caffeine-(trimethyl-d9)
99 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
1,3,7-Trimethyl-d9-xanthine
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
234-236.5 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+9
ciąg SMILES
O=C(N(C([2H])([2H])[2H])C1=O)N(C2=C1N(C([2H])([2H])[2H])C=N2)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
Klucz InChI
RYYVLZVUVIJVGH-GQALSZNTSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
The British journal of nutrition, 116(12), 1999-2010 (2017-01-10)
Specific flavonoid-rich foods/beverages are reported to exert positive effects on vascular function; however, data relating to effects in the postprandial state are limited. The present study investigated the postprandial, time-dependent (0-7 h) impact of citrus flavanone intake on vascular function.