Merck
615951
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-16,16,16-d3
≥99 atom % D, ≥99% (CP)
Synonim(y):
Hexadecanoic acid-16,16,16-d3
About This Item
Wzór liniowy:
CD3(CH2)14CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥99 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥99% (CP)
Formularz
solid
mp
61-64 °C
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3
Klucz InChI
IPCSVZSSVZVIGE-FIBGUPNXSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pooranee K Morgan et al.
The Journal of biological chemistry, 297(6), 101341-101341 (2021-10-26)
Adipose-tissue-resident macrophages (ATMs) maintain metabolic homeostasis but also contribute to obesity-induced adipose tissue inflammation and metabolic dysfunction. Central to these contrasting effects of ATMs on metabolic homeostasis is the interaction of macrophages with fatty acids. Fatty acid levels are increased