Merck
596655
Sigma-Aldrich
Deuterium iodide
98 atom % D
Synonim(y):
Hydrogen-d iodide
About This Item
Wzór liniowy:
DI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.92
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352003
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Postać
gas
tw
−35.1 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
I[2H]
InChI
1S/HI/h1H/i/hD
Klucz InChI
XMBWDFGMSWQBCA-DYCDLGHISA-N
Opakowanie
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)