Merck
732338
Sigma-Aldrich
Hexanal-d12
≥98 atom % D, 96% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
CD3(CD2)4CDO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
96% (CP)
Formularz
liquid
bp
130-131 °C
gęstość
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+12
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h6H,2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D
Klucz InChI
JARKCYVAAOWBJS-PSDCQUMKSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Zhen Rohfritsch et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(12), 3511-3520 (2019-03-01)
Long-chain polyunsaturated fatty acids are highly susceptible to lipid oxidation which causes undesirable odors and flavors in food. We present the development, validation, and application of a semiquantitative screening method to monitor volatile and nonvolatile carbonyl compounds generated from lipids
Xinyi Zhang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(12), 3502-3510 (2019-02-28)
This work outlines a rapid novel methodology for the direct quantitation of 12 volatile aldehyde compounds related to oxidative off-flavors in wine, by measuring the combined free and hydrogen-sulfite-bound forms of each aldehyde compound, consisting of four general aldehydes, four
Produkty
Various plastics used as barriers to the production of off-flavors in light exposed milk were examined using HS-SPME with a new Carboxen®/PDMS coated Nitinol fiber followed by GC-MS analysis allowing detection of low MW analytes at levels <1 ng/mL.