Merck
490849
Sigma-Aldrich
Terephthalic acid-2,2′-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
1,4-Benzenedicarboxylic acid-carboxyl-13C2
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4-1,4-(13CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
>300 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
O=[13C](O)C1=CC=C([13C](O)=O)C=C1
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i7+1,8+1
Klucz InChI
KKEYFWRCBNTPAC-BFGUONQLSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)