Merck
195553
Sigma-Aldrich
Terephthalic-2,3,5,6-d4 acid
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
1,4-Benzene-d4-dicarboxylic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6D4-1,4-(CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
mp
>300 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D
Klucz InChI
KKEYFWRCBNTPAC-RHQRLBAQSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)