Merck
615285
Sigma-Aldrich
1-Octanol-d18
98 atom % D
Synonim(y):
Capryl alcohol-d18
About This Item
Wzór liniowy:
CD3(CD2)7OD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
bp
196 °C (lit.)
mp
-15 °C (lit.)
gęstość
0.940 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+18
ciąg SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D
Klucz InChI
KBPLFHHGFOOTCA-PBYHGZINSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)