Kluczowe dokumenty
603759
1-Bromohexane-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Hexyl bromide-1-13C
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
bp
154-158 °C (lit.)
mp
-85 °C (lit.)
gęstość
1.183 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CCCCC[13CH2]Br
InChI
1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3/i6+1
Klucz InChI
MNDIARAMWBIKFW-PTQBSOBMSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)