Merck
588334
Sigma-Aldrich
1-Bromohexane-13C6
99 atom % 13C
Synonim(y):
Hexyl bromide-13C6
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3(13CH2)413CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
tw
154-158 °C (lit.)
mp
-85 °C (lit.)
gęstość
1.218 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
MNDIARAMWBIKFW-IDEBNGHGSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C - closed cup