Merck
588040
Sigma-Aldrich
Chloroethane-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
CH313CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
65.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
tw
12.3 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
C[13CH2]Cl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3/i2+1
Klucz InChI
HRYZWHHZPQKTII-VQEHIDDOSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-58.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-50 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)