Merck
586943
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine-13C2 dihydrochloride
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
H2N13CH213CH2NH2 . 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
mp
300 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].N[13CH2][13CH2]N
InChI
1S/C2H8N2.2ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H/i1+1,2+1;;
Klucz InChI
OHHBFEVZJLBKEH-BQTCFENJSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)