Merck
491179
Sigma-Aldrich
1,6-Diaminohexane-d12
98 atom % D
Synonim(y):
1,6-Hexane-d12-diamine, Hexamethylene-d12-diamine
About This Item
Wzór liniowy:
H2NCD2(CD2)4CD2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Formularz
solid
bp
204-205 °C (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+12
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
Klucz InChI
NAQMVNRVTILPCV-LBTWDOQPSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)