Merck
613533
Sigma-Aldrich
1,6-Diaminohexane-1,1,6,6-d4
98 atom % D
Synonim(y):
1,6-Hexane-1,1,6,6-d4-diamine, Hexamethylene-1,1,6,6-d4-diamine
About This Item
Wzór liniowy:
H2NCD2(CH2)4CD2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
bp
204-205 °C (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(N)CCCCC([2H])([2H])N
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2/i5D2,6D2
Klucz InChI
NAQMVNRVTILPCV-NZLXMSDQSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)