Merck
491160
Sigma-Aldrich
1,6-Diaminohexane-1,6-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
1,6-Hexanediamine-1,6-13C2, Hexamethylenediamine-1,6-13C2
About This Item
Wzór liniowy:
H2N13CH2(CH2)413CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
solid
tw
204-205 °C (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
gęstość
0.905 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
N[13CH2]CCCC[13CH2]N
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2/i5+1,6+1
Klucz InChI
NAQMVNRVTILPCV-MPOCSFTDSA-N
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - closed cup