Merck
587796
Sigma-Aldrich
1,6-Diaminohexane-3,3,4,4-d4
98 atom % D
Synonim(y):
1,6-Hexane-3,3,4,4-d4-diamine, Hexamethylene-3,3,4,4-d4-diamine
About This Item
Wzór liniowy:
H2N(CH2)2(CD2)2(CH2)2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Postać
solid
tw
204-205 °C (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(CCN)C([2H])([2H])CCN
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2/i1D2,2D2
Klucz InChI
NAQMVNRVTILPCV-LNLMKGTHSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)