Kluczowe dokumenty
705403
Nitrosobenzene-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
powder
mp
65-69 °C
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H5NO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
NLRKCXQQSUWLCH-IDEBNGHGSA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)