Kluczowe dokumenty
61696
Heptaldehyde
analytical standard
Synonim(y):
1-Heptanal, Aldehyde C7, Enanthaldehyde, Oenanthaldehyde
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.413 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
gęstość
0.821 g/mL at 20 °C
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCC=O
InChI
1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h7H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
FXHGMKSSBGDXIY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)