Kluczowe dokumenty
76735
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
for GC derivatization, LiChropur™, ≥99.0% (AT)
Synonim(y):
PFBHA·HCl
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (AT)
Formularz
solid
jakość
LiChropur™
przydatność reakcji
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
metody
gas chromatography (GC): suitable
mp
212-218 °C
227 °C (subl.) (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 5%, clear
ciąg SMILES
Cl.NOCc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7H4F5NO.ClH/c8-3-2(1-14-13)4(9)6(11)7(12)5(3)10;/h1,13H2;1H
Klucz InChI
HVMVKNXIMUCYJA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?