Merck
W257001
Sigma-Aldrich
Hexyl formate
≥97%, FG
Synonim(y):
Formic acid hexyl ester, Hexyl methanoate
About This Item
Wzór liniowy:
HCO2(CH2)5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.18
Numer FEMA:
2570
Numer WE:
Nr Rady Europy:
499
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.161
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.407 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
gęstość
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; ethereal; fruity
ciąg SMILES
[H]C(=O)OCCCCCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-9-7-8/h7H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
OUGPMNMLWKSBRI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Toxicities of 31 volatile low molecular weight compounds against Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus.: Highlighting the practical applications of hexyl formate in public health, this study evaluates its efficacy as an insecticidal agent against mosquito species known for transmitting diseases. Such research is vital for developing environmentally friendly pest control methods (Chaskopoulou et al., 2009).
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
118.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
48 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rong Zhang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(33), 8302-8307 (2014-07-30)
Nonvolatile compounds play important roles in the quality of alcoholic beverages. In our previous work, a type of cyclooctapeptide lichenysin was newly identified in Chinese strong-aroma type liquor. In this work, it was found that lichenysin could selectively affect aroma
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W257001-1KG
W257001-9KG
W257001-9KG-K4061837529597
W257001-SAMPLE
W257001-1KG-K4061837529573
W257001-20KG
W257001-20KG-K4061837529580
W257001-SAMPLE-K4061837515460