Merck
W246107
Sigma-Aldrich
Ethyl 10-undecenoate
≥97%, FG
Synonim(y):
Ethyl undecylenate, Ethyl 10-undecenoate
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CH(CH2)8CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.33
Numer FEMA:
2461
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2102
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.237
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
Halal
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439 (lit.)
tw
258-259 °C/761 mmHg (lit.)
gęstość
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
creamy; fatty; fruity; waxy; soapy
ciąg SMILES
CCOC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C13H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
Klucz InChI
FXNFFCMITPHEIT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ethyl 10-undecenoate is a volatile organic compound that is reported to form during the thermal oxidative decomposition of linolenates.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The autoxidation of linoleates at elevated temperatures.
Henderson SK, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 57(12), 409-413 (1980)
Effect of heating temperature and time on the volatile oxidative decomposition of linolenate.
Lomanno SS & Nawar WW
Journal of Food Science, 47(3), 744-746 (1982)