Kluczowe dokumenty
607428
Acetic anhydride-13C4,d6
99 atom % 13C, 97 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
(13CD313CO)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
97 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
metody
protein expression: suitable
bp
138-140 °C (lit.)
mp
-73 °C (lit.)
gęstość
1.185 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+10
ciąg SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])[13C](=O)O[13C](=O)[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i1+1D3,2+1D3,3+1,4+1
Klucz InChI
WFDIJRYMOXRFFG-YGFKJJKOSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?