Kluczowe dokumenty
860587P
Avanti
18:1 SM (d18:1/18:1(9Z))
Avanti Research™ - A Croda Brand 860587P, powder
Synonim(y):
N-oleoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860587P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 860587P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C41H81N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-41(45)42-39(38-49-50(46,47)48-37-36-43(3,4)5)40(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,32,34,39-40,44H,6-19,22-31,33,35-38H2,1-5H3,(H-,42,45,46,47)/b21-20-,34-32+/t39-,40+/m0/s1
Klucz InChI
NBEADXWAAWCCDG-QDDWGVBQSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- in liposomes to measure ostreolysin A (OlyA) binding in order to infer the effects of phosphatidylcholines (PCs) on sphingomyelin (SM)/cholesterol interactions
- as a standard for the ratiometric quantification of SM
- to study its effects on C2-domain mutations by surface plasmon resonance (SPR)
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)