Kluczowe dokumenty
LM6003
Avanti
Cardiolipin Mix I
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Cardiolipin Mix I, Cardiolipin Mixture Internal Standard
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.25
Formularz
methanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (LM6003-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
~100 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
Zastosowanie
lipidomics
metabolomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Cardiolipin is an anionic phospholipid located in the inner mitochondrial membrane. It constitutes 20% of total lipids. The non-bilayer has four acyl chains and a small head group.
Zastosowanie
Cardiolipin Mix I has been used as an internal standard in the mass-spectrometric analysis of phospholipids.
Działania biochem./fizjol.
Cardiolipin plays a vital role in the organization of membranes and cell division. It regulates the proton uptake pathway. It contributes to mitochondrial biogenesis, fusion and fission, respiration and protein import. Cardiolipin controls cell wall biogenesis, vacuole homeostasis, aging, cell cycle and apoptosis.
Opakowanie
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM6003-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The role of cardiolipin in cardiovascular health
Shen Z, et al.
BioMed Research International, 2015 (2015)
Acylglycerol kinase mutated in Sengers syndrome is a subunit of the TIM22 protein translocase in mitochondria
Vukotic M, et al.
Molecular Cell, 67(3), 471-483 (2017)
Structural insight into the TRIAP1/PRELI-like domain family of mitochondrial phospholipid transfer complexes
Miliara X, et al.
EMBO Reports, 16(7), 824-835 (2015)
MICOS and phospholipid transfer by Ups2--Mdm35 organize membrane lipid synthesis in mitochondria
Aaltonen MJ, et al.
The Journal of Cell Biology, 213(5), 525-534 (2016)
Role of cardiolipin in mitochondrial signaling pathways
Dudek J
Frontiers in Cell and Developmental Biology, 5, 90-90 (2017)