Merck
850525P
Avanti
GDN
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
glyco-diosgenin (GDN)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C56H92O25
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1165.31
Kod UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 g (850525P-5G)
pkg of 1 × 500 mg (850525P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@@]12C(C[C@H]3[C@@H]2[C@H](C)[C@]4(OC[C@H](C)CC4)O3)C5CC=C6C[C@@H](OCCC(CO[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@H](O)[C@H]7O)CO[C@@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]%10O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]%10O)[C@H](O)[C@H]9O)CC[C@]6(
Opakowanie
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (850525P-1G);30 mL Amber Wide Mouth Screw Cap Glass Bottle (850525P-5G)
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (850525P-500mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1