Merck
679046
Sigma-Aldrich
Cholest-5-en-26,26,26,27,27,27-d6-3-ol
98 atom % D, 97% (CP)
Synonim(y):
Cholesterol-26,26,26,27,27,27-d6
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27D6H40O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
bp
360 °C
mp
147-149 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[H][C@@]12CC=C3C[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])[C@H](C)CCCC(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3
Klucz InChI
HVYWMOMLDIMFJA-QSOBUISFSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fubito Nakatsu et al.
The Journal of cell biology, 199(6), 1003-1016 (2012-12-12)
Plasma membrane phosphatidylinositol (PI) 4-phosphate (PtdIns4P) has critical functions via both direct interactions and metabolic conversion to PI 4,5-bisphosphate (PtdIns(4,5)P₂) and other downstream metabolites. However, mechanisms that control this PtdIns4P pool in cells of higher eukaryotes remain elusive. PI4KIIIα, the