Merck
658383
Sigma-Aldrich
Dichlorotetrakis(2-(2-pyridinyl)phenyl)diiridium(III)
Synonim(y):
[(ppy)2IrCl]2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H32Cl2Ir2N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1072.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: iridium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
aktywacja fotokatalizatora
465 nm
ciąg SMILES
Cl[Ir](c1ccccc1-c2ccccn2)c3ccccc3-c4ccccn4.Cl[Ir](c5ccccc5-c6ccccn6)c7ccccc7-c8ccccn8
InChI
1S/4C11H9N.2ClH.2Ir/c4*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;;;;/h4*1-9H;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2
Klucz InChI
NARZJSRZFGZBIZ-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Precursor for several OLED Iridium compounds. Has some use as a catalyst and in OLEDs.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Journal of the American Chemical Society, 106, 6647-6647 (1984)
Produkty
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study
Global Trade Item Number
SKUGTIN
R225886-1EA
658383-100MG4061833281765
658383-500MG4061833473832