Kluczowe dokumenty
P33402
2-Phenylpyridine
98%
Synonim(y):
α-Phenylpyridine, o-Phenylpyridine
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
wynik ekologicznej alternatywy
old score: 2
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.623 (lit.)
bp
268-270 °C (lit.)
gęstość
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C11H9N/c1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11/h1-9H
Klucz InChI
VQGHOUODWALEFC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?