Próba
95%
Postać
liquid
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C11H15N/c1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11/h1-3,6-7,11-12H,4-5,8-9H2/t11-/m0/s1
Klucz InChI
WGIAUTGOUJDVEI-NSHDSACASA-N
Zastosowanie
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)