Kluczowe dokumenty
700144P
Avanti
15:0 cholesteryl-d7 ester
Avanti Research - A Croda Brand 700144P, powder
Synonim(y):
pentadekanian cholesterylo-d7
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H67D7O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
618.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (700144P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (700144P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 700144P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Ester 15:0 cholesterylo-d7 (pentadekanian cholesterylo-d7) jest deuterowaną formą estru pentadekanianu cholesterylu. Cholesterol występuje w krążeniu w postaci wolnej i estrowej. Wiąże się z lipoproteinami, w tym lipoproteinami o bardzo niskiej, niskiej i wysokiej gęstości (VLDL, LDL i HDL). W syntezie estrów cholesterolu pośredniczy transferaza acyloCoA-cholesterylo-acylowa (ACAT), głównie w retikulum endoplazmatycznym komórek wątroby i jelit.
Działania biochem./fizjol.
Stosunek estrów cholesterolu do cholesterolu jest niższy w zaburzeniach sercowo-naczyniowych. Zestryfikowany cholesterol służy jako wersja magazynowa cholesterolu, a jego związek z lipoproteinami dodatkowo dodaje im cech strukturalnych.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700144P-10mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700144P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)