Kluczowe dokumenty
852478P
Avanti
C16(Plasm)-18:1 PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-(1Z-haxadecenyl)-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H82NO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
744.08
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (852478P-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
lipidomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
C16(Plasm)-18:1 PC, also known as 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, is a phosphatidylcholine (PC), which is a type of phospholipid. Phospholipids are major components of cell membranes and play vital roles in membrane structure and function.
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3