Key Documents
857505P
Avanti
a15:0-i15:0 PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-(12S-methylmyristoyl)-2-(13-methylmyristoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H76NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
705.99
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1x10 mg (857505P-10MG)
pkg of 1x5 mg (857505P-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857505P-10MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857505P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3